4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₇ClFN·HCl
MW: 196,05 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143286
Numéro CAS: 202982-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité