1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 255 EUR InStock
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/15mmHg
Densité: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042210
Numéro CAS: 156150-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité