5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1868R-5GEA 114 EUR InStock
APOSPC1868R-5G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-1G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052698
Numéro CAS: 104222-34-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité