1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 29 EUR InStock
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Point de fusion: 37…40 °C
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084853
Numéro CAS: 345-17-5
EINECS: 206-456-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité