4-Chloro-2-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 177 EUR InStock
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chloro-2-fluorophénol 98%
4-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C/50mmHg
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075030
Numéro CAS: 348-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité