Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 270 EUR InStock
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique 98%
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004319
Numéro CAS: 37777-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité