5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G PC1883-25G PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1883-1G APOSPC1883-25G APOSPC1883-5G
5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine 97%
5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000393
Numéro CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité