2-(3-Chloro-4-fluorophényl)indole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chloro-4-fluorophényl)indole 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophényl)indole
Formule: C₁₄H₉ClFN
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068179
Numéro CAS: 1868-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité