2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M dans le diéthyl éther
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1897-100MLEA 619 EUR InStock
APOSPC1897-100ML
2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M dans le diéthyl éther
2-Fluorobenzylmagnesium chloride
Formule: C₇H₆ClFMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319900
Numéro CAS: 120608-58-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité