1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène 98%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 88…92 °C/24mmHg
Point de fusion: 43 °C
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412182
Numéro CAS: 144584-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité