4-Chloro-3-trifluorométhylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G PC1930L-25G PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC1930L-100G APOSPC1930L-25G APOSPC1930L-5G
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol 98%
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C/27mmHg
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042525
Numéro CAS: 6294-93-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité