3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1936E-1G PC1936E-5G
APOSPC1936E-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1936E-1G APOSPC1936E-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Point d'ébullition: 173…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153096
Numéro CAS: 175136-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité