6-(Trifluorométhyl)uracile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1992-1G PC1992-5G PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC1992-1G APOSPC1992-5G APOSPC1992-25G
6-(Trifluorométhyl)uracile 98%
6-(Trifluorométhyl)uracile
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01011762
Numéro CAS: 672-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité