8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200001-1G PC200001-500MG
APOSPC200001-1GEA 210 EUR InStock
APOSPC200001-1G APOSPC200001-500MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₄ClF₃N₄
MW: 236,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383935
Numéro CAS: 1206640-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité