(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200010-1G PC200010-500MG
APOSPC200010-1GEA 336 EUR InStock
APOSPC200010-1G APOSPC200010-500MG
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formule: C₁₁H₆ClFOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573546
Numéro CAS: 207852-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité