Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200059-1G PC200059-250MG PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC200059-1G APOSPC200059-250MG APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FN₂O₂
MW: 208,1900 g/mol
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659035
Numéro CAS: 367500-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité