Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200061-1G PC200061-500MG PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC200061-1G APOSPC200061-500MG APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568306
Numéro CAS: 1053656-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité