1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200077-1G PC200077-500MG PC200077-5G
APOSPC200077-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC200077-1G APOSPC200077-500MG APOSPC200077-5G
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
1-(tert-Butyl)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₄F₃N₃
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827797
Numéro CAS: 1146221-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité