6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
Point de fusion: 98…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994631
Numéro CAS: 936009-02-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité