2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,9880 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547046
Numéro CAS: 1186194-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité