4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 336 EUR InStock
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂F₂N
MW: 200,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701768
Numéro CAS: 1193104-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité