Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200140-10G PC200140-1G PC200140-5G
APOSPC200140-10GEA 340 EUR InStock
APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G APOSPC200140-5G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784423
Numéro CAS: 850313-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité