Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200145-1G PC200145-5G
APOSPC200145-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC200145-1G APOSPC200145-5G
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₃H₁₀BF₃KNO
MW: 303,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977719
Numéro CAS: 912350-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité