7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200146-1G PC200146-500MG
APOSPC200146-1GEA 210 EUR InStock
APOSPC200146-1G APOSPC200146-500MG
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆FNO₂
MW: 167,1372 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774200
Numéro CAS: 103361-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité