Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-5-carboxylate
PC200156-1G
APOSPC200156-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC200156-1G
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,14 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04111238
Numéro CAS: 129768-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité