Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 2-Thienyltrifluoroborate
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Formule: C₄H₃BF₃KS
MW: 190,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112719
Numéro CAS: 906674-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité