2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12924726
Numéro CAS: 130408-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité