1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200186-1G PC200186-500MG
APOSPC200186-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC200186-1G APOSPC200186-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Formule: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921567
Numéro CAS: 1057282-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité