Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200187-1G PC200187-250MG PC200187-5G
APOSPC200187-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC200187-1G APOSPC200187-250MG APOSPC200187-5G
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498696
Numéro CAS: 1171918-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité