7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 311 EUR InStock
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₄O
MW: 242,16 g/mol
Point de fusion: 302…304 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581631
Numéro CAS: 1198475-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité