Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698095
Numéro CAS: 1203952-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité