Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,21 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690765
Numéro CAS: 3885-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité