7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 415 EUR InStock
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃IN₂
MW: 346,48 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19982794
Numéro CAS: 1331823-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité