L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₂F₄N₂
MW: 190.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848039
Numéro CAS: 80194-71-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité