Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
PC200226-5G
APOSPC200226-5GEA 159 EUR InStock
APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,0200 g/mol
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617316
Numéro CAS: 931105-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité