3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100244
Numéro CAS: 1048914-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité