1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200230-1G PC200230-500MG
APOSPC200230-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC200230-1G APOSPC200230-500MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Formule: C₈H₆F₃NO
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044107
Numéro CAS: 749257-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité