4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848102
Numéro CAS: 132470-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité