4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₄H₁₄F₃N₅
MW: 309,3 g/mol
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100243
Numéro CAS: 1048913-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité