5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 519 EUR InStock
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262,24 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100216
Numéro CAS: 1048912-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité