3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 519 EUR InStock
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₁₀H₇F₃INO
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498701
Numéro CAS: 1171918-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité