4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 519 EUR InStock
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₉F₃N₄
MW: 242,21 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793700
Numéro CAS: 303148-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité