L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200283-1G PC200283-500MG PC200283-250MG
APOSPC200283-1GEA 440 EUR InStock
APOSPC200283-1G APOSPC200283-500MG APOSPC200283-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
MW: 280.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553058
Numéro CAS: 1092352-80-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité