2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200288-1G PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA 471 EUR InStock
APOSPC200288-1G APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581666
Numéro CAS: 1203898-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité