Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 626 EUR InStock
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 74…76 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581663
Numéro CAS: 1198475-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité