Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC2003-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC2003-25G
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle 97%
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220860
Numéro CAS: 175205-33-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité