4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 510 EUR InStock
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₉H₆ClF₃N₄
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622823
Numéro CAS: 1242267-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité