Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 4-Pyridyltrifluoroborate
PC200374-5G
APOSPC200374-5GEA 127 EUR InStock
APOSPC200374-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₄BF₃KN
MW: 184,9965 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038543
Numéro CAS: 1111732-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité