Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
PC200386-5G
APOSPC200386-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC200386-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784376
Numéro CAS: 252726-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité