4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200402-10G PC200402-1G PC200402-5G
APOSPC200402-10GEA 613 EUR InStock
APOSPC200402-10G APOSPC200402-1G APOSPC200402-5G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436597
Numéro CAS: 705-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité